Få mere at vide
Bochem™ Rundt køkkengrej i aluminium
Beskrivelse
- aluminium
- Engangs
- Til engangsbrug
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 125 ml |
| Engangs | Engangsbrug |
| Materiale | Aluminium |
| Form | Rund |
| Type | Ret |
| Til brug med (applikation) | Til engangsbrug |
| Højde (metrisk) | 24 mm |
| Diameter (metrisk) | 96 mm |