Få mere at vide
Bochem™ Rundt køkkengrej i aluminium
Artikelnummer. 10142171
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
28 ml
125 ml
Diameter (metrisk):
64 mm
96 mm
Højde (metrisk):
13 mm
24 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk) Pakningsstørrelse
10142171 28 ml 64 mm 13 mm Pakke med 100
10274411 125 ml 96 mm 24 mm Pakke med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10142171 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11610
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Fremstillet af aluminium. Bochem™ Rundt aluminium køkkengrej er til engangsbrug.
  • aluminium
  • Engangs
  • Til engangsbrug
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 28 ml
Engangs Engangsbrug
Materiale Aluminium
Form Rund
Type Ret
Til brug med (applikation) Til engangsbrug
Højde (metrisk) 13 mm
Diameter (metrisk) 64 mm