missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Rotundone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rotundone |
| CAS | 18374-76-0 |
| Renhedsgrad noter | GC |
| Molekylær formel | C15 H22 O |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | (3S,5R,8S)-3,4,5,6,7,8-Hexahydro-3,8-dimethyl-5-(1-methylethenyl)-1(2H)-azulenone, (-)-Rotundone, (-)-Guaia-1(5),11-dien-2-one |
| InChI formel | InChI=1S/C15H22O/c1-9(2)12-6-5-10(3)15-13(8-12)11(4)7-14(15)16/h10-12H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11-,12+/m0/s1 |
| SMIL | C[C@H]1CC[C@H](CC2=C1C(=O)C[C@@H]2C)C(=C)C |
| IUPAC navn | (3S,5R,8S)-3,8-dimethyl-5-prop-1-en-2-yl-3,4,5,6,7,8-hexahydro-2H-azulen-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 218.335 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?