Få mere at vide
SVL™ Rotulex™ Kugleformede led
Standard konusled nr.:
13
19
29
35
41
64
Inkluderer:
Female Joint
Hanled, PTFE-beklædt O-ring, fjederbelastet metalclips
Hunsamling, PTFE-beklædt O-ring, fjederbelastet metalclips
Kvinde led
Male Joint
Mandlige led
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 5
Beskrivelse
- Al glas- og PTFE-vej er meget modstandsdygtig over for kemiske angreb
- Kan bruges ved temperaturer op til 200 °C
- Systemet består af hankugleled med PTFE-dækket O-ring, som passer ind i hunkopleddet
- Samlingen kan fastholdes sammen med fjederbelastet metalclips
- Komponentdele RM, RF, RO og RC skal bestilles separat
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Kvinde led |
| Materiale | Glas, PTFE |
| Produkttype | Kugleformet led |
| Standard konusled nr. | 13 |