Få mere at vide
SVL™ Rotulex™ Kugleformede led
Artikelnummer. 15567950
Standard konusled nr.:
13
19
29
35
41
64
Inkluderer:
Hanled
Hanled, PTFE-beklædt O-ring, fjederbelastet metalclips
Hunsamling, PTFE-beklædt O-ring, fjederbelastet metalclips
Kvinde led
Kvindelig led
Mandlige led
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 5
Artikelnummer. 15567950
Brand: SVL™ RF35
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Tilbyder en fedtfri sfærisk samling
  • Tilbyder en fedtfri sfærisk samling
  • Al glas- og PTFE-vej er meget modstandsdygtig over for kemiske angreb
  • Kan bruges ved temperaturer op til 200 °C
  • Systemet består af hankugleled med PTFE-beklædt O-ring, som passer ind i et hunkopled
  • Samlingen kan fastholdes sammen med fjederbelastet metalklemme Komponentdele RM, RF, RO og RC skal bestilles separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Hunsamling, PTFE-beklædt O-ring, fjederbelastet metalclips
Materiale Glas, PTFE
Produkttype Kugleformet led
Standard konusled nr. 35