Få mere at vide
Rottlerin, TRC
Artikelnummer. 30414186
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30414186 10 mg
30409956 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30414186 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR70074010MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82-08-6
Molekylær formel C30 H28 O8
Molekylvægt (g/mol) 516.54
Synonym 3'-((8-Cinnamoyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-6-yl)methyl)-2',4',6'-trihydroxy-5'-methyl-acetophenone, Mallotoxin
IUPAC navn (E)-1-[6-[(3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methyl-phenyl)methyl]-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-chromen-8-yl]-3-phenyl-prop-2-en-1-one
SMIL CC(=O)c1c(O)c(C)c(O)c(Cc2c(O)c3C=CC(C)(C)Oc3c(C(=O)\C=C\c4ccccc4)c2O)c1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rottlerin
Mængde 10 mg
InChI formel InChI=1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
Formel vægt 516.1784