Få mere at vide
Rottlerin, 95+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10337191 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
10 mg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10mg
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10337191 10 mg Glasflaske 10mg
1 options
Artikelnummer. 10337191 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. 328490100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 82-08-6 | C30H28O8 | 516,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Rottlerin
CAS 82-08-6
Smeltepunkt >200,0 °C
Farve Orange til Brun
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C30H28O8
MDL nummer MFCD00017361
Mængde 10 mg
Merck Index 15, 8405
Synonym rottlerin, mallotoxin, kamalin, unii-e29lp3zmuh, e29lp3zmuh, chembl34241, bmk1-f10, e-1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methyl-benzyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-chromen-8-yl-3-phenyl-propenone, 1-6-3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl methyl-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2h-1-benzopyran-8-yl-3-phenyl-2-propen-1-one
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i dmso, kloroform, ethanol
InChI nøgle DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
SMIL CC1=C(C(=C(C(=C1O)C(=O)C)O)CC2=C(C3=C(C(=C2O)C(=O)C=CC4=CC=CC=C4)OC(C=C3)(C)C)O)O
IUPAC navn (E)-1-[6-[(3-acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-5,7-dihydroxy-2,2-dimethylchromen-8-yl]-3-phenylprop-2-en-1-on
Molekylvægt (g/mol) 516.6
PubChem CID 5281847
ChEBI CHEBI:8899
Formel vægt 516.6
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Rottlerin
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /