Få mere at vide
Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series rotorer
Shop alle Thermo Scientific produkter
Volumen:
12 x 1,5/2 ml
16 x 0,2 ml
32 x 0,2 ml
6 x 1,5/2 ml
Maks. RCF:
2.000 x g
9.800 x g
Til brug med (udstyr):
mySPIN 12 Mini Centrifuge
mySPIN 6 Mini Centrifuge
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
Spin 0,2mL og 1,5/2,0mL rør med Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series rotorer.
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | 6 x 1,5/2,0 ml cirkulær rotor |
| Materiale | Forstærket glasfiber |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 6 x 1,5/2 ml |
| Maks. RCF | 2.000 x g |
| Maks. Hastighed | 6,000 rpm |
| Til brug med (udstyr) | mySPIN 6 Mini Centrifuge |
| Bioindeslutning | Nej |