Få mere at vide
Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series rotorer
Artikelnummer. 15344194 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
12 x 1,5/2 ml
16 x 0,2 ml
32 x 0,2 ml
6 x 1,5/2 ml
Maks. RCF:
2.000 x g
9.800 x g
Til brug med (udstyr):
mySPIN 12 Mini Centrifuge
mySPIN 6 Mini Centrifuge
Pakningsstørrelse:
1 enhed
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Maks. RCF Til brug med (udstyr) unitSize
15344194 6 x 1,5/2 ml 2.000 x g mySPIN 6 Mini Centrifuge 1 enhed
15354194 16 x 0,2 ml 2.000 x g mySPIN 6 Mini Centrifuge 1 enhed
15384194 32 x 0,2 ml 9.800 x g mySPIN 12 Mini Centrifuge 1 enhed
15374194 12 x 1,5/2 ml 9.800 x g mySPIN 12 Mini Centrifuge 1 enhed
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15344194 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75004062
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Spin 0,2mL og 1,5/2,0mL rør med Thermo Scientific™ mySPIN™ Mini Centrifuge Series rotorer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt 6 x 1,5/2,0 ml cirkulær rotor
Materiale Forstærket glasfiber
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 6 x 1,5/2 ml
Maks. RCF 2.000 x g
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Til brug med (udstyr) mySPIN 6 Mini Centrifuge
Bioindeslutning Nej