Få mere at vide
Grant Instruments™ Rotor til PCV Series Compact Benchtop Centrifuges
Artikelnummer. p-8014649
Antal steder:
16
16 (2 mikrorør strimler)
18
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11481028
Brand: Grant Instruments™ PSR16
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Passer til PCV-2400 Combi-Spin og PVC6400 Multi-spin bordcentrifuger. Give Intstruments™ Rotor til PCV Series Compact Benchtop Centrifuges giver alsidighed med udskiftelige rotorer til forskellige mikrorørstørrelser.
  • PR2-05: Udskiftelig centrifugerotor til 8 x 1,5/2,0 ml plus 8 x 0,5 ml mikrorør (valgfrit)
  • PR2-05-02 : Udskiftelig centrifugerotor til 6 x 1,5/2,0 ml plus 6 x 0,2 ml mikrorør (valgfrit)
  • PSR-16: Udskiftelig centrifugerotor til 2 x 8-brønds 0,2 ml mikrorørsstrimler (valgfrit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 2 x 8-brønds 0,2 mL mikrorørsstrimler
Antal steder 16 (2 mikrorør strimler)