Få mere at vide
Grant Instruments™ Rotor til PCV Series Compact Benchtop Centrifuges
Antal steder:
16
16 (2 mikrorør strimler)
18
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- PR2-05: Udskiftelig centrifugerotor til 8 x 1,5/2,0 ml plus 8 x 0,5 ml mikrorør (valgfrit)
- PR2-05-02 : Udskiftelig centrifugerotor til 6 x 1,5/2,0 ml plus 6 x 0,2 ml mikrorør (valgfrit)
- PSR-16: Udskiftelig centrifugerotor til 2 x 8-brønds 0,2 ml mikrorørsstrimler (valgfrit)
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 6 x 1,5/2,0 mL plus 6 x 0,5 mL plus 6 x 0,2 mL mikrorør |
| Antal steder | 18 |