Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig centrifugerotor
Volumen:
12 x 10/15 ml
12 x 15 ml
2 x 96-brønds mikroplader
6 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Giver alsidighed med både mikroplade- og mikrorørscentrifugering. Grant Bio™ Udskiftelig centrifugerotor fås i en række forskellige rotortyper og kapaciteter.
- R-2: til 2 x 96-brønds mikrotiterplader
- R-6: til 6 x 50 ml rør, med hætte
- R-12-10: til 12 x 10 til 15 ml rør, afrundede ender, ingen hætter
- R-12-15: til 12 x 15 ml rør, med hætte, konisk ende
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor |
| Volumen | 12 x 10/15 ml |
| Til brug med (udstyr) | LMC-3000 Benchtop Centrifuge |