Få mere at vide
Grant Instruments™ Udskiftelig centrifugerotor
Artikelnummer. 11471048
Volumen:
12 x 10/15 ml
12 x 15 ml
2 x 96-brønds mikroplader
6 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11471048
Brand: Grant Instruments™ R1210
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Giver alsidighed med både mikroplade- og mikrorørscentrifugering. Grant Bio™ Udskiftelig centrifugerotor fås i en række forskellige rotortyper og kapaciteter.
  • R-2: til 2 x 96-brønds mikrotiterplader
  • R-6: til 6 x 50 ml rør, med hætte
  • R-12-10: til 12 x 10 til 15 ml rør, afrundede ender, ingen hætter
  • R-12-15: til 12 x 15 ml rør, med hætte, konisk ende
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor
Volumen 12 x 10/15 ml
Til brug med (udstyr) LMC-3000 Benchtop Centrifuge