Få mere at vide
OHAUS™ Rotor, Swing out, 4 x 100ml, ID
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
4 x 100 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
- Kapacitet: 4 x 100 ml
- Max g-kraft: 3.350g
- Max hastighed: 4.500 rpm
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rotor, Swing out, 4x100ml, ID |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Volumen | 4 x 100 ml |
| Maks. RCF | 3,350 x g |
| Maks. Hastighed | 4,500 rpm |
| Nettovægt | 1.620 kg |
| Til brug med (udstyr) | FC5714 |
| Vinkel | 0 til 90° |
| Inkluderer | NA |