Få mere at vide
Ohaus™ Rotor, Swing Out, 2 x 3MTP. ID
Artikelnummer. 15826662 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
2 x 3 MTP
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15826662
Brand: Ohaus™ 30314824
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
Sving rotoren ud til brug med Frontier 5000 Series Multi Pro Centrifuge
  • Kapacitet: 2 x 3 MTP
  • Maks g-kraft: 2,716g
  • Max hastighed: 4.500 rpm
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rotor Sving ud 2x3MTP m/ skovl ID
Materiale Rustfrit stål
Volumen 2 x 3 MTP
Maks. RCF 2,716 x g
Maks. Hastighed 4,500 rpm
Nettovægt 1.640 kg
Til brug med (udstyr) FC5714
Vinkel 0 til 90°
Inkluderer NA