Få mere at vide
IKA™ S 10 N - 8 G Dispergeringsværktøj
Artikelnummer. 10664573 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
S10N - 8G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10664573 S10N - 8G Hver
1 options
Artikelnummer. 10664573 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003305500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11655.00 DKK
    11057.91 DKK / Pakke med 1
    Spare 597.09 DKK
    5% Slukket
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Velegnet til brug med dispergeringsinstrument T 10 basic og T 10 standard.
  • Spredningsteknologi fungerer ved at bruge rotor-stator-princippet
  • Systemet består af en rotor i en stationær stator
  • På grund af den høje periferihastighed trækkes mediet, der skal behandles, aksialt ind i dispersionshovedet og tvinges derefter radialt gennem spalterne i rotor-stator-arrangementet
  • Høj hastighed og minimalt mellemrum mellem rotoren og statoren giver ekstremt stærke forskydningskræfter, som resulterer i bedre spredning
  • De anvendte plastmaterialer er godkendt af FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Velegnet til at sprede instrumenter T 10 basic og T 10 standard
  • Materialer i kontakt med medium: PTFE, AISI 316 l
  • Velegnet til opløsningsmidler
  • Maks. temperatur: 180 °C
  • Steriliseringsmetoder: alle metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispergeringselement
Lydstyrkeområde (metrisk) 1 til 50 ml
Diameter (engelsk) 0,7 tommer
Diameter (metrisk) 18 mm
Længde (metrisk) skaft 115 mm
Materiale PTFE, 316 l rustfrit stål
Til brug med (udstyr) S10N - 8G
Model- S 10N-8G
Emballagemængde 1 stk.