Få mere at vide
IKA™ S 25 N - 25 F Dispergeringsværktøj
Artikelnummer. 10539321 Shop alle IKA produkter
Til brug med (udstyr):
S25 N – 25 F
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10539321
Brand: IKA™ 0001713800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug dette spredeelement med IKA T 25 digital homogenisator. IKA Spredningselement til IKA Ultra-Turrax™ Homogenisatorer er velegnet til brug med opløsningsmidler i applikationer som homogenisering af spildevandsprøver og prøveforberedelse i medicinsk forskning.
  • Til brug med dispergeringsinstrument T 25 digital
  • Arbejdsområde: 100 til 2.000 ml
  • Stator diameter: 25 mm
  • Nedsænkningsdybde: 40 til 165 mm
  • Materialer i kontakt med medium: PTFE, AISI 316 l
  • Maks. temperatur: 180 °C
  • Steriliseringsmetoder: alle metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispergeringselement
Lydstyrkeområde (metrisk) 100 til 200 ml
Diameter (engelsk) 1 tomme
Diameter (metrisk) 25 mm
Længde (metrisk) skaft 194 mm
Materiale PTFE, 316 l rustfrit stål
Til brug med (udstyr) S25 N – 25 F
Model- S 25N–25F
Emballagemængde 1 stk.