Få mere at vide
IKA™ S 25 N - 8 G Dispergeringsværktøj
Artikelnummer. 10748201 Shop alle IKA produkter
Til brug med (udstyr):
S25 N – 8G
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10748201
Brand: IKA™ 0001024200
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Velegnet til brug med dispergeringsinstrumentet T 25 Digital.
  • Arbejdsområde fra 1 til 50 ml
  • Stator diameter på 8 mm
  • Nedsænkningsdybde på 27 til 85 mm
  • Velegnet til brug med opløsningsmidler
  • Maksimal temperatur på 180 °C
  • Kan steriliseres med alle metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispergeringselement
Hastighed 25,000 rpm
Lydstyrkeområde (metrisk) 1 til 50 ml
Diameter (engelsk) 0,3 tommer.
Diameter (metrisk) 8 mm
Nedsænkningslængde 27 til 85 mm
Længde (metrisk) skaft 108 mm
Materiale PTFE, 316 l rustfrit stål
Oversigt pH-område fra 2 til 13
Til brug med (applikation) Homogenisering af medicinske prøver, emulgering af kosmetik, suspension af belægninger og mere
Til brug med (udstyr) S25 N – 8G
Model- S 25N–8G
Emballagemængde 1 stk.
Steriliseringsmetode Alle metoder