Få mere at vide
IKA™ S 25 N - 10 G Dispergeringsværktøj
Artikelnummer. 10252871 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Diameter (metrisk):
10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Diameter (metrisk) Pakningsstørrelse
10252871 10 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10252871 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0000594000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11770.00 DKK
    10373.29 DKK / Pakke med 1
    Spare 1396.71 DKK
    11% Slukket
På lager
Velegnet til brug med dispergeringsinstrument T 25 Digital.
  • Arbejdsområde fra 1 til 100 ml
  • Stator diameter på 10 mm
  • Nedsænkningsdybde på 22 til 85 mm
  • Velegnet til brug med opløsningsmidler
  • Maksimal temperatur på 180 °C
  • Sterilisering ved alle metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispergeringselement
Hastighed 25,000 rpm
Lydstyrkeområde (metrisk) 1 til 100 ml
Diameter (engelsk) 0,4 tommer.
Diameter (metrisk) 10 mm
Længde (metrisk) skaft 105 mm
Materiale PTFE, 316 l rustfrit stål
Til brug med (udstyr) S25 N– 10G, T 25 digitalt spredeinstrument
Model- S 25N–10G
Emballagemængde 1 stk.
Steriliseringsmetode Alle metoder