Få mere at vide
IKA™ S 18 N-19 G Dispergeringsværktøj
Artikelnummer. 10132241 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Materiale:
PTFE, 316 l rustfrit stål
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Materiale Pakningsstørrelse
10132241 PTFE, 316 l rustfrit stål Hver
1 options
Artikelnummer. 10132241 Leverandør IKA™ Leverandørnr. L004640
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10995.00 DKK
    10022.54 DKK / Pakke med 1
    Spare 972.46 DKK
    8% Slukket
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Velegnet til at sprede instrument T 18 digital
  • Spredningsteknologi fungerer ved at bruge rotor-stator-princippet
  • Systemet består af en rotor i en stationær stator
  • På grund af den høje periferihastighed trækkes mediet, der skal behandles, aksialt ind i dispersionshovedet og tvinges derefter radialt gennem spalterne i rotor-stator-arrangementet
  • Høj hastighed og minimalt mellemrum mellem rotoren og statoren giver ekstremt stærke forskydningskræfter, som resulterer i bedre spredning
  • De anvendte plastmaterialer er godkendt af FDA (Food and Drug Administration Approval)
  • Velegnet til T 18 digitalt spredeinstrument
  • Materialer i kontakt med medium: PTFE, AISI 316 l
  • Velegnet til opløsningsmidler
  • Maks. temperatur: 180 °C
  • Steriliseringsmetoder: alle metoder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Dispergeringselement
Hastighed 25,000 rpm
Lydstyrkeområde (metrisk) 10 ml til 1,5 l
Diameter (engelsk) 0,7 tommer
Diameter (metrisk) 19 mm
Længde (metrisk) skaft 204 mm
Materiale PTFE, 316 l rustfrit stål
Model- S 18N-19G
Emballagemængde 1 stk.