Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor S-96x0,2-PCR til Centrifuge 5425
Artikelnummer. 15881545 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Antal steder:
96
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Antal steder Pakningsstørrelse
15881545 96 Hver
1 options
Artikelnummer. 15881545 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5495512004
Eppendorf™ Rotor S-96x0.2-PCR til Centrifuge 5425 tilbyder et fremragende funktionssæt til en bred vifte af applikationer inden for molekylær- og cellebiologi samt proteinbiokemi.
  • Svingskovlrotor til Eppendorf Centrifuge 5425
  • Inkluderer spande
  • Maks. kapacitet: 12 x 8 PCR-strimler 0,1/0,2 ml eller 4 x 1/4 twin.tec™ PCR-plade 96, delbar uden skørt eller 96 x PCR-rør med 0,2 ml
  • Maks. hastighed: 3.217 xg (6.000 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Svingende spandrotor
Volumen 96 x 0,2 mL PCR-rør, 12 x 8-brønds PCR-strips
Til brug med (udstyr) Eppendorf 5425
Inkluderer 4 gyngespande
Antal steder 96