Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5910 Ri
Artikelnummer. 15833212 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
4 x 400 ml
4 x 500 ml
Maks. Hastighed:
4.000 omdr./min.
5.100 omdr./min.
Maks. RCF:
3220 x g
5263 x g
Inkluderer:
400 mL runde spande (x4)
500 mL rektangulære spande (x4)
Uden spande
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Maks. Hastighed Maks. RCF Inkluderer Pakningsstørrelse
15833212 4 x 400 ml 5.100 omdr./min. 5263 x g Uden spande Hver
15813212 4 x 500 ml 4.000 omdr./min. 3220 x g Uden spande Hver
15803212 4 x 500 ml 4.000 omdr./min. 3220 x g 500 mL rektangulære spande (x4) Hver
15823212 4 x 400 ml 5.100 omdr./min. 5263 x g 400 mL runde spande (x4) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15833212 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5895181007
 Begrænset vare
På lager
Eppendorf Rotor til Centrifuge 5910 Ri-præcision i nedkølet centrifugering. Skræddersy dine eksperimenter med varieret kapacitet og hastigheder, tilpasningsdygtige spande og adaptere til effektiv prøvebehandling. Ideel til temperaturfølsomme applikationer, hvilket sikrer nøjagtighed og reproducerbarhed.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
  • Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor
Volumen 4 x 400 ml
Maks. RCF 5263 x g
Maks. Hastighed 5.100 omdr./min.
Til brug med (udstyr) Centrifuge 5910 Ri
Inkluderer Uden spande
Antal steder 4
Bioindeslutning Aerosoltætte hætter fås
Model- S-4x400