Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5910 Ri
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
0.2 to 250 mL
4 x 500 mL
Medium
Maks. Hastighed:
4,000 rpm
5,100 rpm
Maks. RCF:
3,220 x g
3220 x g
5263 x g
Inkluderer:
400 mL runde spande (x4)
500 mL rektangulære spande (x4)
Uden spande
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
- Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
- Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
- Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor |
| Volumen | Medium |
| Maks. RCF | 5263 x g |
| Maks. Hastighed | 5,100 rpm |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge 5910 Ri |
| Inkluderer | 400 mL runde spande (x4) |
| Antal steder | 4 |
| Bioindeslutning | Aerosoltætte hætter fås |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | S-4x400 |