Beskrivelse
- Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
- Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
- Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
- Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor |
| Volumen | 4 x 500 ml |
| Maks. RCF | 3220 x g |
| Maks. Hastighed | 4.000 omdr./min. |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge 5910 Ri |
| Inkluderer | Uden spande |
| Antal steder | 4 |
| Bioindeslutning | Aerosoltætte hætter fås |
| Model- | S-4x500 |