Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5920 R
Shop All Eppendorf Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen:
40 x 50 ml
4 x 750 ml
8 x 250 ml
4 x 1.000 ml
Maks. Hastighed:
3.700 omdr./min.
4.250 omdr./min.
Model-:
S-4x1000
S-4x1000, Aerosoltæt
S-4xUniversal-Large
Inkluderer:
1.000 ml runde spande (x4)
Plade/rør spande
Skovle med høj kapacitet
Uden spande
Universal spande
missing translation for 'unitSize'
Hver
Description
- Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
- Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
- Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
- Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
Specifications
Specifications
| Type | Rotor |
| Volumen | 40 x 50 ml |
| Maks. RCF | 3,076 x g |
| Maks. Hastighed | 3.700 omdr./min. |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge 5920 R |
| Inkluderer | Plade/rør spande |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | S-4x1000, Aerosoltæt |