Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5920 R
Artikelnummer. 15788359 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
4 x 1.000 ml
4 x 750 ml
40 x 50 ml
8 x 250 ml
Maks. Hastighed:
3.700 omdr./min.
4.250 omdr./min.
Model-:
S-4x1000
S-4x1000, Aerosoltæt
S-4xUniversal-Large
Inkluderer:
1.000 ml runde spande (x4)
Plade/rør spande
Skovle med høj kapacitet
Uden spande
Universal spande
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Maks. Hastighed Model- Inkluderer unitSize
15788359 4 x 1.000 ml 3.700 omdr./min. S-4x1000 Uden spande Hver
15748369 40 x 50 ml 3.700 omdr./min. S-4x1000, Aerosoltæt Plade/rør spande Hver
15768069 8 x 250 ml 3.700 omdr./min. S-4x1000 Skovle med høj kapacitet Hver
15728379 4 x 750 ml 4.250 omdr./min. S-4xUniversal-Large Universal spande Hver
15728112 4 x 1.000 ml 3.700 omdr./min. S-4x1000, Aerosoltæt 1.000 ml runde spande (x4) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15788359 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5895101003
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Rotor til Centrifuge 5920 R-præcision i nedkølet centrifugering med stor kapacitet. Skræddersy dine eksperimenter med varieret kapacitet og hastighed. Tilbehør med alsidige spande og adaptere for effektiv prøvebehandling. Ideel til applikationer med høj gennemstrømning, hvilket sikrer nøjagtighed og reproducerbarhed.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
  • Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor
Volumen 4 x 1.000 ml
Maks. RCF 3,428 x g
Maks. Hastighed 3.700 omdr./min.
Til brug med (udstyr) Centrifuge 5920 R
Inkluderer Uden spande
Model- S-4x1000