Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5920 R
Artikelnummer. 15768069 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
40 x 50 ml
4 x 750 ml
8 x 250 ml
4 x 1.000 ml
Maks. Hastighed:
3.700 omdr./min.
4.250 omdr./min.
Model-:
S-4x1000
S-4x1000, Aerosoltæt
S-4xUniversal-Large
Inkluderer:
1.000 ml runde spande (x4)
Plade/rør spande
Skovle med høj kapacitet
Uden spande
Universal spande
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15768069
Brand: Eppendorf™ 5895118003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorf Rotor til Centrifuge 5920 R-præcision i nedkølet centrifugering med stor kapacitet. Skræddersy dine eksperimenter med varieret kapacitet og hastighed. Tilbehør med alsidige spande og adaptere for effektiv prøvebehandling. Ideel til applikationer med høj gennemstrømning, hvilket sikrer nøjagtighed og reproducerbarhed.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
  • Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor
Volumen 8 x 250 ml
Maks. RCF 3,153 x g
Maks. Hastighed 3.700 omdr./min.
Til brug med (udstyr) Centrifuge 5920 R
Inkluderer Skovle med høj kapacitet
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- S-4x1000