Beskrivelse
- Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
- Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
- Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
- Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor |
| Volumen | 4 x 750 ml |
| Maks. RCF | 4,402 x g |
| Maks. Hastighed | 4.250 omdr./min. |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge 5920 R |
| Inkluderer | Universal spande |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | S-4xUniversal-Large |