Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rotorpakker til Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge
Artikelnummer. 15194923 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Volumen:
24 x 0,7 ml
4 x 50 ml
8 x 50 ml
Inkluderer:
TX-150 Rotor (75005701), Sæt med 4 koniske spande (75005703), Sæt med 2 adaptere til 15 mL koniske rør (75005808)
TX-150 Rotor (75005701), Sæt med 4 runde skovle (75005702), Sæt med 4 ClickSeal Bioindeslutningslåg (75005707), sæt med 4 adaptere til blodopsamlingsrør: 5/7mL (75005739) og 10mL (75005738)
TX-150 Rotor (75005701), Sæt med 4 runde skovle (75005702), Sæt med 4 adaptere til 50 ml koniske rør (75005736)
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Inkluderer unitSize
15194923 8 x 50 ml TX-150 Rotor (75005701), Sæt med 4 koniske spande (75005703), Sæt med 2 adaptere til 15 mL koniske rør (75005808) Hver
15104933 4 x 50 ml TX-150 Rotor (75005701), Sæt med 4 runde skovle (75005702), Sæt med 4 adaptere til 50 ml koniske rør (75005736) Hver
15115233 24 x 0,7 ml TX-150 Rotor (75005701), Sæt med 4 runde skovle (75005702), Sæt med 4 ClickSeal Bioindeslutningslåg (75005707), sæt med 4 adaptere til blodopsamlingsrør: 5/7mL (75005739) og 10mL (75005738) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15194923 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 75005761
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Praktisk cellekultur og kliniske pakker
Rotor —innovationer fra Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorudskiftning til certificeret Thermo Scientific™ ClickSeal™ biocontainment-—låg forkorter opsætningstiden og giver samtidig tryghed om, at dine prøver er sikre.
Sikker, trykknap Auto-Lock rotorudskiftning på mindre end 3 sekunder giver:
  • Problemfri montering og afmontering af rotor:
    • Der kræves ingen værktøjer
    • Ingen komplicerede rotorskifteprocedurer
  • Fri adgang til kammeret for nem rengøring
  • Hurtigt skift mellem anvendelser, fra koniske rør til blodrør, fra mikrorør til mikroplader, og fleksibiliteten til at udvikle sig med de skiftende behov i dit laboratorium
  • Biocontainment forsegling, inklusive certificeret ClickSeal låg til handskevenlig, enhåndsbetjening
  • 8 adaptere tilgængelige for at imødekomme dine skiftende kliniske og forskningsmæssige behov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Svingende spandrotor
Volumen 8 x 50 ml
Maks. RCF 3,260 x g
Maks. Hastighed 4,500 rpm
Radius (metrisk) 5,1 til 14,4 cm
Maks. Rørlængde 12.4 cm
Maks. Rør diameter 1.8 cm
Til brug med (udstyr) Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge
Vinkel 90°
Inkluderer TX-150 Rotor (75005701), Sæt med 4 koniske spande (75005703), Sæt med 2 adaptere til 15 mL koniske rør (75005808)
Bioindeslutning Ja