Få mere at vide
Thermo Scientific™ Rotorpakker til Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Praktisk cellekultur og kliniske pakker
Rotor —innovationer fra Thermo Scientific™ Auto-Lock™ rotorudskiftning til certificeret Thermo Scientific™ ClickSeal™ biocontainment-—låg forkorter opsætningstiden og giver samtidig tryghed om, at dine prøver er sikre.
Sikker, trykknap Auto-Lock rotorudskiftning på mindre end 3 sekunder giver:
- Problemfri montering og afmontering af rotor:
- Der kræves ingen værktøjer
- Ingen komplicerede rotorskifteprocedurer
- Fri adgang til kammeret for nem rengøring
- Hurtigt skift mellem anvendelser, fra koniske rør til blodrør, fra mikrorør til mikroplader, og fleksibiliteten til at udvikle sig med de skiftende behov i dit laboratorium
- Biocontainment forsegling, inklusive certificeret ClickSeal låg til handskevenlig, enhåndsbetjening
- 8 adaptere tilgængelige for at imødekomme dine skiftende kliniske og forskningsmæssige behov
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Type | Svingende spandrotor |
| Volumen | 24 x 0,7 ml |
| Maks. RCF | 3,260 x g |
| Maks. Hastighed | 4,500 rpm |
| Radius (metrisk) | 5,1 til 14,4 cm |
| Maks. Rørlængde | 12.4 cm |
| Maks. Rør diameter | 1.8 cm |
| Til brug med (udstyr) | Thermo Scientific™ Sorvall™ ST8 Benchtop Centrifuge |
| Vinkel | 90° |
| Vis mere |