Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuger 5910 Ri og 5920 R
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
20 x 5 ml
4 x 1.000 ml
4 x 750 ml
48 x 2 ml
6 x 250 ml
6 x 50 ml
Maks. Hastighed:
10.100 omdr./min.
13.100 omdr./min.
13.500 omdr./min.
13.700 omdr./min.
4.500 omdr./min.
4.700 omdr./min.
Maks. RCF:
15.054 x g
20.130 x g
20.913 x g
21.194 x g
4.347 x g
4.800 x g
Inkluderer:
Eppendorf QuickLock™ rotor låg
Rotorlåg
Runde spande
Uden spande
Universal spande
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
- Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
- Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
- Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor |
| Volumen | 6 x 250 ml |
| Maks. RCF | 15.054 x g |
| Maks. Hastighed | 10.100 omdr./min. |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger 5910 Ri og 5920 R |
| Inkluderer | Eppendorf QuickLock™ rotor låg |
| Antal steder | 6 |
| Model- | FA-6x250, Aerosol-tight |