Beskrivelse
- Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
- Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
- Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
- Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Rotor |
| Volumen | 4 x 1.000 ml |
| Maks. RCF | 4.347 x g |
| Maks. Hastighed | 4.500 omdr./min. |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuger 5910 Ri og 5920 R |
| Inkluderer | Uden spande |
| Antal steder | 4 |
| Model- | S-4xUniversal |