Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuger 5910 Ri og 5920 R Artikelnummer.: 15768369
Eppendorf™ Rotor til Centrifuger 5910 Ri og 5920 R
Artikelnummer. 15768369 Shop alle Eppendorf produkter
4 x 750 mL, 4,700 rpm, 4,800 x g, Uden spande, Hver
Volumen:
20 × 5 mL
4 to 750 mL
4 x 1,000 mL
4 x 750 mL
48 x 2 mL
6 x 250 mL
6 × 50 mL
Maks. Hastighed:
10,100 rpm
13,100 rpm
13,500 rpm
13,700 rpm
4,500 rpm
4,700 rpm
4500 rpm
Maks. RCF:
15,054 x g
20,130 x g
20,913 x g
21,194 x g
4,347 x g
4,800 x g
Inkluderer:
Eppendorf QuickLock™ rotor låg
Rotorlåg
Runde spande
Uden spande
Universal spande
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15768369
Brand: Eppendorf™ 5895121004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorf Rotor til Centrifuge 5910 Ri og 5920 R-præcision i nedkølet centrifugering med stor kapacitet. Skræddersy dine eksperimenter med varieret kapacitet og hastigheder, spande og adaptere til effektiv prøvebehandling. Ideel til applikationer med høj gennemstrømning, hvilket sikrer nøjagtighed og reproducerbarhed.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
  • Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor
Volumen 4 x 750 mL
Maks. RCF 4,800 x g
Maks. Hastighed 4,700 rpm
Til brug med (udstyr) Centrifuger 5910 Ri og 5920 R
Inkluderer Uden spande
Model- S-4x750, Aerosol-tight
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Rotor til Centrifuger 5910 Ri og 5920 R >