Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuger 5910 Ri og 5920 R
Artikelnummer. 15674614
Skift visning
Volumen:
20 x 5 ml
4 x 1.000 ml
4 x 750 ml
48 x 2 ml
6 x 250 ml
6 x 50 ml
Maks. Hastighed:
10.100 omdr./min.
13.100 omdr./min.
13.500 omdr./min.
13.700 omdr./min.
4.500 omdr./min.
4.700 omdr./min.
Maks. RCF:
15.054 x g
20.130 x g
20.913 x g
21.194 x g
4.347 x g
4.800 x g
Inkluderer:
Eppendorf QuickLock™ rotor låg
Rotorlåg
Runde spande
Uden spande
Universal spande
Pakningsstørrelse:
Hver
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Maks. Hastighed Maks. RCF Inkluderer Pakningsstørrelse
15674614 6 x 50 ml 13.500 omdr./min. 20.130 x g Rotorlåg Hver
15718379 20 x 5 ml 13.100 omdr./min. 20.913 x g Eppendorf QuickLock™ rotor låg Hver
15758369 4 x 750 ml 4.700 omdr./min. 4.800 x g Runde spande Hver
15768369 4 x 750 ml 4.700 omdr./min. 4.800 x g Uden spande Hver
15633797 48 x 2 ml 13.700 omdr./min. 21.194 x g Eppendorf QuickLock™ rotor låg Hver
15863212 4 x 1.000 ml 4.500 omdr./min. 4.347 x g Universal spande Hver
15873212 4 x 1.000 ml 4.500 omdr./min. 4.347 x g Uden spande Hver
16202411 6 x 250 ml 10.100 omdr./min. 15.054 x g Eppendorf QuickLock™ rotor låg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 15674614 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5895150004
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Eppendorf Rotor til Centrifuge 5910 Ri og 5920 R-præcision i nedkølet centrifugering med stor kapacitet. Skræddersy dine eksperimenter med varieret kapacitet og hastigheder, spande og adaptere til effektiv prøvebehandling. Ideel til applikationer med høj gennemstrømning, hvilket sikrer nøjagtighed og reproducerbarhed.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation.
  • Alle fastvinklede rotorer, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.).
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere.
  • Aerosoltætte muligheder tilgængelige.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Anodiseret aluminium
Type Rotor
Volumen 6 x 50 ml
Maks. RCF 20.130 x g
Maks. Hastighed 13.500 omdr./min.
Til brug med (udstyr) Centrifuger 5910 Ri og 5920 R
Inkluderer Rotorlåg
Model- FA-6x50, aerosol-tæt