Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor låg
Artikelnummer. 10791755 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
A-2-MTP
Centrifuge 5427R, FA –45-24-11-Kit
Centrifuge 5427R, FA –45-30-11
F –34-6-38
F –45 –48-11
F –45-17-17-Cyro
F –45-64-5-PCR
F-45-30-11
FA –45-16-17
FA –45-24-11
FA –45-24-11-HS
FA –45-24-11-Kit
FA –45-30-11
FA-45-30-11
FA-45-48-11
S-24-11-AT
Materiale:
Aluminium
Aluminium, belagt
Polypropylen
Oversigt:
Aerosol-tæt, QuickLock
Aerosoltæt
Belagt
Ikke aerosoltæt
Ikke-aerosol-tæt
Vindskærm øverste skal
Pakningsstørrelse:
Hver
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Materiale Oversigt unitSize
10791755 F –34-6-38 Aluminium Ikke aerosoltæt Hver
12334948 A-2-MTP Aluminium Vindskærm øverste skal Hver
15234536 Centrifuge 5427R, FA –45-24-11-Kit Aluminium Aerosoltæt Hver
15244536 Centrifuge 5427R, FA –45-30-11 Aluminium Aerosoltæt Hver
10197523 F –45-17-17-Cyro Polypropylen Ikke aerosoltæt Hver
15254536 F-45-30-11 Polypropylen Ikke aerosoltæt Hver
10005693 F-45-30-11 Polypropylen Belagt Hver
10782135 F –45-64-5-PCR Aluminium Ikke aerosoltæt Hver
15224536 FA –45-24-11 Aluminium Aerosoltæt Hver
13226589 FA –45-16-17 Aluminium Aerosoltæt Hver
10279323 FA –45-24-11-HS Aluminium Aerosoltæt Hver
13246938 F –45 –48-11 Polypropylen Ikke aerosoltæt Hver
10269753 FA –45-24-11-Kit Aluminium Aerosoltæt Hver
13286948 FA –45-24-11-Kit Aluminium Aerosol-tæt, QuickLock Hver
10072383 FA –45-30-11 Aluminium Aerosoltæt Hver
10496132 FA-45-30-11 Aluminium Ikke-aerosol-tæt Hver
13216958 FA –45-30-11 Aluminium Aerosol-tæt, QuickLock Hver
10076213 FA –45-30-11 Aluminium, belagt Aerosoltæt Hver
13246958 FA-45-48-11 Aluminium Aerosol-tæt, QuickLock Hver
15274536 FA-45-48-11 Aluminium Aerosoltæt Hver
15284536 FA-45-48-11 Polypropylen Ikke aerosoltæt Hver
13236948 S-24-11-AT Aluminium Aerosoltæt Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Artikelnummer. 10791755 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5804727509
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Eppendorf Rotorer
  • Udskiftning af rotordåg
  • Aerosoltætte og aluminium låg fås
  • Fås i en række størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Til brug med (udstyr) F –34-6-38
Oversigt Ikke aerosoltæt
Produkttype Rotorlåg