Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor låg
Artikelnummer. 10279323 Shop alle Eppendorf produkter
Til brug med (udstyr):
A-2-MTP
Centrifuge 5427R, FA –45-24-11-Kit
Centrifuge 5427R, FA –45-30-11
F –34-6-38
F –45 –48-11
F –45-17-17-Cyro
F –45-64-5-PCR
F-45-30-11
FA –45-16-17
FA –45-24-11
FA –45-24-11-HS
FA –45-24-11-Kit
FA –45-30-11
FA-45-30-11
FA-45-48-11
S-24-11-AT
Materiale:
Aluminium
Aluminium, belagt
Polypropylen
Oversigt:
Aerosol-tæt, QuickLock
Aerosoltæt
Belagt
Ikke aerosoltæt
Ikke-aerosoltæt
Vindskærm øverste skal
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10279323
Brand: Eppendorf™ 5427711007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug med Eppendorf Rotorer
  • Udskiftning af rotordåg
  • Aerosoltætte og aluminium låg fås
  • Fås i en række størrelser
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotorlåg
Materiale Aluminium
Til brug med (udstyr) FA –45-24-11-HS
Oversigt Aerosoltæt