Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor lid for rotor FA-24x2
Artikelnummer. 31759306 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Eppendorf 5425/5425 R Centrifuge
Artikelnummer. Til brug med (udstyr)
31759306 Eppendorf 5425/5425 R Centrifuge
1 options
Artikelnummer. 31759306 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5495519009
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rotor lid compatible with FA-24 x 2 rotor, supporting secure operation and safe sample handling during centrifugation.
  • Compatible with FA-24x2 rotor
  • Supports secure rotor closure during operation
  • Helps reduce aerosol release
  • Simple to install and remove
  • Suitable for routine centrifugation workflows
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Rotor Lid
Til brug med (udstyr) Eppendorf 5425/5425 R Centrifuge
Spænding 230 V