Få mere at vide
Ohaus™ Rotor, Hematocrit, 24X Capillaries
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
24 kapillarrør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
Kræver
Frontier 5000 Series Micro Centrifuge
- Capacity: 24 x capillaries
- Max g-force: 14,970g
- Max speed: 12,000 rpm
garanti
2 years
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rotor, Hematocrit, 24xCapillaries |
| Materiale | Stainless Steel |
| Volumen | 24 kapillarrør |
| Maks. RCF | 14,970 x g |
| Maks. Hastighed | 12,000 rpm |
| Nettovægt | 0.630 kg |
| Til brug med (udstyr) | FC5515 |
| Vinkel | 90° |
| Inkluderer | Hematocrit rotor, 24 x capillaries (only FC5515) |