Få mere at vide
Hettich Lab Technology™ Udsvingbar rotor til manuel centrifugering
Artikelnummer. 10658685
Volumen:
4 x 15 ml
Artikelnummer. 10658685
Brand: Hettich Lab Technology™ 1014
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Swing-out Rotor til brug med Hettich Lab Technology Manuelle håndcentrifuger.
  • 90° vinkel
  • Maks. RCF på 1.298
  • Maks. RPM på 3.000/min.
  • 4 pladser til 15 mL koniske rør
Tekniske data
Type Udsvingbar rotor
Volumen 4 x 15 ml
Maks. RCF 1,298 x g
Maks. Hastighed 3,000 rpm
Til brug med (udstyr) Hettich Håndcentrifuge med hoved
Vinkel 90°
Antal steder 4