Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17
Shop alle Eppendorf produkter
Antal steder:
10
20
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Maksimal hastighed: 2.750 x g (4.400 rpm)
- Højkapacitetsrotor til 20 x 15 ml koniske rør eller 30 x 15 ml glasrør
- Indsatser til 15 mL koniske rør og gummimåtter til brug med glasrør er inkluderet
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Type | Rotor m/ 10 stålmuffer til 15 mL beholdere |
| Maks. RCF | 2,750 x g |
| Maks. Hastighed | 4,400 rpm |
| Til brug med (udstyr) | F-35-30-17 |
| Vinkel | 45° |
| Inkluderer | 10 stålmuffer til 15 ml beholdere, med 10 adaptere til koniske rør og 10 gummimåtter til rundbundede rør |
| Antal steder | 10 |