Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor F-35-30-17
Artikelnummer. 10379901 Shop alle Eppendorf produkter
Antal steder:
10
20
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10379901
Brand: Eppendorf™ 5702705004
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug med Eppendorf Centrifuger
  • Maksimal hastighed: 2.750 x g (4.400 rpm)
  • Højkapacitetsrotor til 20 x 15 ml koniske rør eller 30 x 15 ml glasrør
  • Indsatser til 15 mL koniske rør og gummimåtter til brug med glasrør er inkluderet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Rotor m/ 10 stålmuffer til 15 mL beholdere
Maks. RCF 2,750 x g
Maks. Hastighed 4,400 rpm
Til brug med (udstyr) F-35-30-17
Vinkel 45°
Inkluderer 10 stålmuffer til 15 ml beholdere, med 10 adaptere til koniske rør og 10 gummimåtter til rundbundede rør
Antal steder 10