Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor til Centrifuge 5420
Artikelnummer. 16428530 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
24 x 1,5/2,0 ml rør
Artikelnummer. Volumen
16428530 24 x 1,5/2,0 ml rør
1 options
Artikelnummer. 16428530 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5495400001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5635.00 DKK
    5190.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 445.00 DKK
    7% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Eppendorf Rotorer til Centrifuge 5420, præcision til forskellige applikationer. Vælg mellem forskellige kapaciteter og hastigheder for at skræddersy din centrifugeopsætning. Tilbehør med adaptere og spande, hvilket sikrer optimal prøvebehandling inden for molekylærbiologi og videre.
  • Præcisionskonstrueret til optimal prøveseparation
  • Alle rotorer med fast vinkel, rotorlåg, spande, hætter og adaptere kan autoklaveres (121 C, °20 min.)
  • Tilbehør (adaptere og spande) tilpasser din centrifugeopsætning yderligere
  • Aerosoltætte muligheder tilgængelige
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt FA-24x2, Aerosoltæt - Inkluderer rotordåg
Materiale Anodiseret aluminium
Type Rotor
Volumen 24 x 1,5/2,0 ml rør
Maks. RCF 21,100 x g
Maks. Hastighed 14,800 rpm
Til brug med (udstyr) Centrifuge 5420
Inkluderer Rotorlåg