Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor FA-18x2-Kit til Centrifuge 5425
Artikelnummer. 15861545 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
18 x 1,5/2,0 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15861545 18 x 1,5/2,0 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15861545 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5495508007
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Eppendorf™ Rotor FA-18x2-Kit til Centrifuge 5425 tilbyder et fremragende funktionssæt til en bred vifte af applikationer inden for molekylær- og cellebiologi samt proteinbiokemi.
  • Rotor til Eppendorf Centrifuge 5425
  • Rotor med højere kant, der beskytter åbne rørhætter mod at blive klippet af under kørslen
  • Maks. kapacitet: 18 x 1,5/2,0 ml rør
  • Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg
  • Maks. hastighed: 18.565 xg (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 18 x 1,5/2,0 ml
Til brug med (udstyr) Eppendorf 5425
Inkluderer Aerosoltæt QuickLock rotor låg
Antal steder 18
Bioindeslutning Aerosoltæt