Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor FA-10x5 til Centrifuge 5425
Artikelnummer. 15851545 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
10 x 5,0 ml rør (snap og skruelåg)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen unitSize
15851545 10 x 5,0 ml rør (snap og skruelåg) Hver
1 options
Artikelnummer. 15851545 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5495505008
Eppendorf™ Rotor FA-10x5 til Centrifuge 5425 tilbyder et fremragende funktionssæt til en bred vifte af applikationer inden for molekylær- og cellebiologi samt proteinbiokemi.
  • Rotor til Eppendorf Centrifuge 5425
  • Max kapacitet: 10 Eppendorf Tubes™ 5,0 ml (klik- og skruelåg)
  • Aerosoltæt med Eppendorf QuickLock™ låg
  • Maks. hastighed: 21.300 xg (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Rotor med fast vinkel
Volumen 10 x 5,0 ml rør (snap og skruelåg)
Til brug med (udstyr) Eppendorf 5425
Inkluderer Aerosoltæt QuickLock rotor låg
Antal steder 10
Bioindeslutning Aerosoltæt