Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor F-48x15, Plus 48 stålmuffer
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
40 x 15 ml koniske og glasrør
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Velegnet til brug med 15 mL koniske og glasrør
- Inkluderer stålmuffer og adaptere
- Velegnet til brug med 5910 R Centrifuge
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 40 x 15 ml koniske og glasrør |
| Maks. Hastighed | 5,500 rpm |
| Til brug med (udstyr) | 5910R Centrifuge |
| Inkluderer | 48 stålmuffer og adaptere |
| Antal steder | 40 |