Få mere at vide
Eppendorf™ Rotor F-32x0,2-PCR til Centrifuge 5425
Beskrivelse
- Rotor til Eppendorf Centrifuge 5425
- Maks. Kapacitet: 4 x PCR-strips eller 32 x PCR-rør (0,2 ml)
- Maks. hastighed: 18.134 xg (15.060 rpm)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Aluminium |
| Type | Rotor med fast vinkel |
| Volumen | 4 x PCR-strips eller 32 x PCR-rør (0,2 ml) |
| Til brug med (udstyr) | Eppendorf 5425 |
| Inkluderer | Rotor låg |
| Antal steder | 32 |