Få mere at vide
Eppendorf Rotor til centrifuge, 5425/5425 R
Artikelnummer. 31908730
Skift visning
Volumen:
24 x 1,5/2,0 ml rør
Artikelnummer. Volumen
31908730 24 x 1,5/2,0 ml rør
1 options
Artikelnummer. 31908730 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 5495518002
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Rotor til centrifuge inklusive låg.
  • Maksimal hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min)
  • Maksimal kapacitet: 24 x 1,5/2,0 ml rør
  • Aerosol-tæt med Eppendorf QuickLock™ Pro-låg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale Aluminium
Type Fast vinkel på rotor med aerosoltæt låg
Volumen 24 x 1,5/2,0 ml rør
Maks. RCF 21,300 x g
Maks. Hastighed 15,060 rpm
Til brug med (udstyr) Centrifuge 5425/5425R
Certificeringer/compliance IVD
Inkluderer Rotorlåg med QuickLock Pro
Antal steder 24
Bioindeslutning Aerosol-tæt
Mængde 1