Få mere at vide
OHAUS™ Rotor, Vinkel, 6 x 50 mL, rund/konisk bund
Artikelnummer. 15896622 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Volumen:
6 x 50 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Volumen Pakningsstørrelse
15896622 6 x 50 ml Hver
1 options
Artikelnummer. 15896622 Leverandør OHAUS™ Leverandørnr. 30130878
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5655.00 DKK
    4237.72 DKK / Pakke med 1
    Spare 1417.28 DKK
    25% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kræver
Frontier 5000 Series Multi Centrifuge
Vinkelrotor til brug med Frontier 5000 Series Multi Centrifuge
  • Kapacitet: 6 x 50 ml
  • Maksimal g-kraft: 4.427g
  • Maksimal hastighed: 6.000 omdr./min
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rotorvinkel 6x50ml RB/FA
Materiale Polypropylen
Type Vinkelrotor
Volumen 6 x 50 ml
Maks. RCF 4,427 x g
Maks. Hastighed 6,000 rpm
Nettovægt 1.460 kg
Til brug med (udstyr) FC5706
Vinkel 40°
Inkluderer Vinkelrotor 6 x 50mL
Bioindeslutning Ja, når de bruges med biocontainment-låg