Beskrivelse
Kræver
Frontier 5000 Series Micro Centrifuge
- Kapacitet: 4 x 0,2 ml PCR8
- Max g-kraft: 15.342 g
- Max hastighed: 15.000 rpm
garanti
2 år
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Rotor, vinkel, 4x8-plads PCR-striber |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Volumen | 4 x 0,2 ml PCR8 |
| Maks. RCF | 15,342 x g |
| Maks. Hastighed | 15,000 rpm |
| Nettovægt | 0.660 kg |
| Til brug med (udstyr) | FC5515 |
| Vinkel | 45° |
| Inkluderer | Vinkelrotor 4 x 8 rør PCR-strips |