Få mere at vide
Ohaus™ Rotor, Vinkel, 30 x 1,5/2,0 ml, Forseglbar Artikelnummer.: 15856622
Ohaus™ Rotor, Vinkel, 30 x 1,5/2,0 ml, Forseglbar
Artikelnummer. 15856622 Shop alle Ohaus produkter
30 x 1.5/2.0 mL, Hver
Volumen:
30 x 1.5/2.0 mL
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15856622
Brand: Ohaus™ 30130872
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kræver
Frontier 5000 Series Micro Centrifuge
Vinkelrotor til brug med Frontier 5000 Series Micro Centrifuge
  • Kapacitet: 30 x 1,5/2,0 ml
  • Max g-kraft: 19.150g
  • Max hastighed: 13.500 rpm
garanti
2 år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Rotor, Vinkel, 30x1,5/2,0ml, Forseglbar
Materiale Rustfrit stål
Volumen 30 x 1.5/2.0 mL
Maks. RCF 19,150 x g
Maks. Hastighed 13,500 rpm
Nettovægt 1.700 kg
Til brug med (udstyr) FC5515
Vinkel 45°
Inkluderer Vinkelrotor 30 x 1,5/2,0mL, forseglelig
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Ohaus™ Rotor, Vinkel, 30 x 1,5/2,0 ml, Forseglbar >